Learn More
Masterflex™ Raccordi Luer per collettori in policarbonato
Click to view available options
N. di porte:
2
3
4
5
Include:
180° Rotation
360° Rotation
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Purchase manifolds individually or in convenient packs of ten
- This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | Luer Fitting |
| Descrizione | 180 ° |
| Include | 180° Rotation |
| Materiale | Policarbonato |
| N. di porte | 4 |