Learn More
Cytiva™ Whatman™ Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched (PCTE) Cell Culture Membrane Filters (PVP-Free)
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25 x 80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Product Type: Membrane Filter
- Material: Polycarbonate
- Pore Size: 8 μm
- Shape: Rectangular
- Dimensions (L x W): 25 mm x 80 mm
- For Use with (Applications): Bioassay, Cell Biology, and Environmental Analysis
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Materiale | Polycarbonate |
| Dimensione del poro | 8 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioassay, Cell Biology, and Environmental Analysis |
| N. per confezione | 100 Pk. |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Membrane Filter |
| Vedi altri risultati |