Learn More
3M™ Occhiali di sicurezza in policarbonato
Codice prodotto. 10319704
Click to view available options
Lens Tint:
Filtro UV
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10319704
Marca: 3M™ 7000032454
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
La lunghezza del modello è regolabile per maggiore conformità e comfort. Gli occhiali di sicurezza protettivi in policarbonato 3M offrono un'eccellente resistenza agli urti.
Provide additional features and style for increased security, comfort, and wearer acceptance.
  • Excellent impact resistance
  • Polycarbonate lens provides reliable protection against specified levels of hazardous UV radiation
  • Adjustable temple length to suit the individual
  • Anti-scratch and anti-fog coating for increased durability and improved vision
  • Ideal for use in many environments including agriculture, assembly work, automotive and bodyshops, construction, DIY, grinding, laboratories, light engineering, and woodworking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166:2001
Lens Coating Appannamento, Antigraffio
Lens Tint Filtro UV
Product Type Sovraocchiali di sicurezza
Da utilizzare con (applicazione) Edilizia, applicazioni forestali
Colore telaio Nero
N. per confezione 1 ciasc.
Stile stanghette Piatto, lunghezza regolabile
Lens Material Policarbonato