Learn More
Polycarbonate Scoop
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rectangular transparent polycarbonate scoop
- 6 oz.
- USDA-accepted and comply with FDA regulations
- Handle has hole for hanging
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 200 ml |
| Product Type | Sessola |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Dimensioni (L x P) | 5 x 3 in. |
| Materiale | Policarbonato |