Learn More
Velp Scientifica™ Polycarbonate Tank
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Completely transparent for a constant visual control
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | OCB |
| Tipo | Tank |
| Materiale | Polycarbonate |