Learn More
HUBER Polycarbonate Test Tube Rack
Codice prodotto. 10473174
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
25 mm
45 mm
50 mm
55 mm
95 mm
Capacità:
12 x 22 mm dia.
20 x 17 mm dia.
30 x 13 mm dia.
36 x 11 mm dia.
6 x 30 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10473174
Marca: HUBER 6028
Test tube rack made of polycarbonate for 106A-E to 110A-E
  • Mmade of polycarbonate
  • For 106A-E to 110A-E
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 106 A-E to 110 A-E
Capacità 12 x 22 mm dia.
Materiale Polycarbonate
Profondità (sistema metrico) 50 mm