Learn More
Heathrow Scientific™ Cryogenic Vial Holder
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12806006 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
50 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 12806006
Marca: Heathrow Scientific™ HS23229B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fit tube sizes 2 to 5 mL and include 50 wells. Cryogenic Vial Holders keep vials and tubes secure in 12.9 mm diameter wells.
  • Polycarbonate construction.
  • Well tabs allow one-handed opening and closing of vials that have a slot feature.
  • Embossed index numbers.
  • Upper left corner is squared to provide easy orientation.
  • Ribbed grips make handling with gloves easier.
  • Withstands both cryogenic freezing and autoclaving.
  • Measures 105 x 20 x 23 mm.
Specifica
Colore Blue
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 23 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Dimensioni (L x P x A) 105 x 23 x 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Both cryogenic freezing and autoclaving
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 to 5 mL Tubes
Capacità 50 Vials
Quantità 4 Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Matrice 5 x 10
Progettazione Rectangular
Materiale Polycarbonate
Tipo Cryogenic Vial Rack
Withstand Temperature (Metric) -196°C