Learn More
Logistik™ Women's FItted Polycotton Laboratory Coat
Click to view available options
Misura petto (sistema metrico):
128 cm
Misura petto (sistema imperiale):
50.4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Gently contoured fit for optimum comfort
- Includes two lower patch pockets, breast pocket, concealed stud fastened front, stud fastened cuffs and a generous 107cm length
- Not CE marked
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 4X-Large |
| Sesso | Women's |
| Materiale | Polycotton |
| Colore | White |
| Stile polso | Stud-fastened |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. di tasche | 3 |
| Descrizione | Size 26 |
| Vedi altri risultati |