Learn More
Polydextrose
Codice prodotto. 16697062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 16697062
Marca: Thermo Scientific Acros 466360050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 68424-04-4 | (C6H10O5)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68424-04-4
Formula molecolare (C6H10O5)n
Numero MDL MFCD00804499
IUPAC Name Polydextrose
SMILES OCC1OC(-*)[C@@H](O)C(O)[C@@H]1O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Polydextrose
Colore White
Forma fisica White to yellow-ish powder
Punto di fusione 110°C to 130°C
Informazioni di solubilità soluble aq. soln.
Quantità 5 g
Perdita all'essiccatura ≤4 %