Learn More
Cole-Parmer™ Polyester Cable
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
60 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum load is 110 lb (50 kg)
Specifica
Specifica
| Product Type | Cable |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |