Learn More
Brady™ Polyester Labels
Codice prodotto. p-8001203
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
48.26 mm
50.8 mm
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
12.70 mm
25.40 mm
Tipo di adesivo:
Acrylic, Permanent
Permanent Rubber
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 13523320
Marca: Brady™ 143087
Polyester Labels are ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, inventory and inspection labelling.
  • Abrasion-resistant, chemical-resistant, corrosion-resistant, humidity-resistant, UV-resistant, and weather-resistant.
Specifica
Certificazione/Conformità Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
Descrizione Polyester Labels for i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) i3300, i5300, BBP33
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 1500 Labels/Box
Quantità 1500 Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 25.4 x 50.8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number B33-17-423