Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per stampante BBP33/i3300
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Green, White
Orange, White
Pink, White
Red, White
White
Yellow, White
Lunghezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.70 mm
15.24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 2500
Descrizione
- L’etichetta resta attaccata e leggibile, anche in caso di esposizione a sostanze chimiche o conservazione in azoto liquido.
- Grazie alla stampa in sottosuperficie, il codice colore dell’etichetta non sbiadisce, non si macchia né sbava continuando a garantire a lungo dopo la stampa un riconoscimento veloce dei campioni.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | Pink, White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Front |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Etichette |
| Vedi altri risultati |