Learn More
Brady™ Polyester Labels for Thermal Transfer Printers
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
1.27 x 4.57 cm (W x H)
1.52 x 6.67 cm (W x H)
1.9 x 4.57 cm (W x H)
1.9 x 5.59 cm (W x H)
2.54 x 1.9 cm (W x H)
2.54 x 2.54 cm
6.35 W x 6.35 cm H
Finitura:
Opaco
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BBP11, BBP12, THT 25 mm Core Printers
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Quantità:
1500/Pk.
2500/Pk.
5000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 2500
Descrizione
- Available with gloss or matte finish
- Available in different widths and roll lengths
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Label |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Vedi altri risultati |