Learn More
Brady™ Polyester Photolum Marking Markers
Click to view available options
Testo visualizzato:
Door handle background - Left turn
Door handle background - Right turn
Dimensione della confezione:
Pezzo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (parts 1-4) and PSPA Standard 002 Part 2. Meets OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752 (18); ISO / CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27 (61); DIN 67 510 (parts 1-4) and PSPA Standard 002 Part 2. Meets OSHA 1910.37; Lloyd's Register SAS F050294.p |
| Alternate Part Number | DOOR HANDLE Left Turn Photolum 100x250mm |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Descrizione | Polyester long afterglow |
| Da utilizzare con (applicazione) | Exit and directional signs, identification of fire alarms and extinguishers, low location egress pathway markings, and directional systems for escape or evacuations routes |
| Altezza (sistema metrico) | 255 mm |
| Spessore | 0.049 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido