Learn More
Brady™ Polyester Printable Labels
Codice prodotto. 10703473
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
9.53 mm
25.4 mm
Altezza (sistema metrico):
15.24 mm
25.4 mm
Quantità:
1008 Pk.
2500 Pk.
2520 Pk.
Dimensione della confezione:
1 confezione
Codice prodotto. 10703473
Marca: Brady™ 089402
Blank, printable self-laminating Polyester Labels for Laser Printers.
  • Blank, printable self-laminating labels for Laser Printers.
Specifica
Certificazione/Conformità Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Descrizione LaserTab Laser Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White/Transparent
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Etichette per riga 4
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 2500 Labels/Pk.
Quantità 2500 Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.002 in.
Spessore (sistema metrico) 0.051 mm
Dimensions (LxW) 45.72 x 9.53 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.72 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.38 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 9.53 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 15.24 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number LAT-57-361-2.5