Learn More
Brady™ B33 Series Self-laminating Polyester Labels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13563330
Click to view available options
Colore:
White/Transparent, Transparent
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 13563330
Marca: Brady™ 143044
B33 Series Self-laminating Polyester Labels for BBP33, i3300, and i5300 Printers.
  • Adhesive: Permanent Acrylic
  • Finish: Matt Surface For smooth surfaces
  • Label Properties: Permanent Adhesive, Self-laminating and Wrap Around
  • Resistance Properties: Chemical-resistant, Low Temperature-resistant, Smear-resistant
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Descrizione Self-laminating Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Self-adhesive, Permanent
Rivestimento None
Colore White/Transparent, Transparent
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1000 Labels/Box
Quantità 1000 Pk.
Forma Rectangle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 41.28 mm
Dimensions (LxW) 38.1 x 88.9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 88.9 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 31.75 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 38.10 mm
Alternate Part Number B33-134-461