Learn More
Brady™ Polyester Self-laminating Labels
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
15.24 mm
34.93 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ASTM D 1000 |
| Descrizione | Self-laminating Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Self-adhesive, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | White/Transparent |
| Display | Blank |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Vedi altri risultati |