Learn More
Brady™ Etichette in poliestere stampabili con trasferimento termico
Codice prodotto. 11826043
Click to view available options
Forma:
Rectangle
Rectangle with Rounded Corners
Rettangolo
Round
Dimensioni (sistema metrico):
101.6W x 50.8mmH
15.24 mm dia.
15.24 x 48.26 mm (W x H)
15.24 x 66.68 mm (W x H)
18.26W x 25.46 mmH
19 x 6.35 mm (W x H)
19W x 38.1 mmH
19W x 6.35 mmH
22.86W x 19 mmH
22.86W x 22.86 mmH
25.4 x 12.70 mm (W x H)
25.4W x 12.7mmH
25.4W x 4.75mmH
25.4W x 76.2mmH
25.4W x 9.53 mmH
31.75W x 19 mmH
34.93W x 45.72 mmH
38.10W x 6.35mmH
38.1W x 19 mmH
40W x 15 mmH
41.28 x 15.24 mm (W xH)
48.26W x 6.35 mmH
5.08W x 22.86 mmH
50.8W x 25.4 mmH
50.8W x 6.35 mmH
57.15W x 19 mmH
76.20W x 25.4mmH
76.20W x 50.8 mmH
76.2W x 25.4mmH
88.9W x 38.1 mmH
9.53 mm dia.
H 25.4 x L 50.8 mm
L 15.24 x H 38.1 mm
Finitura:
Gloss
Lucido
Opaco
Satin
Tipo di adesivo:
Acrilico permanente, Permanent
Acrylic, Permanent
Rubber, Permanent
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 confezione
1 rotolo
Codice prodotto. 11826043
Marca: Brady™ 236701
Polyester Thermal-Transfer Printable Labels are made of permanent polyester (B-423), which is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
  • Compatible printers: BBP11, BBP12, THT printer, 25 mm core
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized, CSA Accepted
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Satin
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit board and component identification, Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 6.35 mm
Etichette per riga 5
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Modello BPT-1-8423-2.5
N. per confezione 2500 Label(s) / Roll
Quantità 2500/Pk.
Forma Rectangle
Size 19.05 mm (W) x 6.35 mm (H)
Dimensioni (sistema metrico) 19W x 6.35 mmH
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0028 in.
Spessore (sistema metrico) 0.017 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 9.4 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 19.05 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 19.05 mm
Larghezza (sistema metrico) nastro 108 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number BPT-1-8423-2.5