Learn More
Brady™ Polyester Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 12809848
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
6.35 mm
25.4 mm
76.2 mm
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
12.70 mm
27.94 mm
Dimensione della confezione:
1 PK
1 rotolo
Codice prodotto. 12809848
Marca: Brady™ 217086
Printable, self-laminating polyester labels for thermal transfer printers.
  • Polyester labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: This material is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
  • 5000 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Self-adhesive
Colore White/Transparent
Finitura Opaco
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11;BBP12;THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1000 Labels/Roll
Quantità 1000 Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 1.1 in H x 0.25 in W
Dimensioni (sistema metrico) 27.94 mm H x 6.35 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 13.37 mm
Dimensions (LxW) 27.94 x 6.35 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.94 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 6.35 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 6.35 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.87 in
Altezza (sistema metrico) 27.94 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 22.09 mm
Alternate Part Number BPT-627-461