Learn More
Brady™ Polyester Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 13029302
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
6.35 mm
25.4 mm
76.2 mm
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
12.70 mm
27.94 mm
Dimensione della confezione:
1 PK
1 rotolo
Codice prodotto. 13029302
Marca: Brady™ 030129
Printable, self-laminating polyester labels for thermal transfer printers.
  • Polyester labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: This material is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
  • 5000 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack
Specifica
Certificazione/Conformità Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
Descrizione IP™ Enabled Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
N. per confezione 2500 Labels/Roll
Quantità 2500 Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 0.25 in H x 3 in W
Dimensioni (sistema metrico) 6.35 mm H x 76.20 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 9.53 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 76.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.35 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 76.20 mm
Altezza (sistema metrico) 6.35 mm
Alternate Part Number THT-16-423-2.5