Learn More
Cole-Parmer™ Utility Brush with Handle, Polyester Bristles
Codice prodotto. 11795229 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11795229
Marca: Cole-Parmer™ 8455034
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This Utility Brush with Handle and Polyester Bristles is effective cleaning for a variety of applications.
  • Synthetic block is moisture and bacteria proof.
  • Hang-up hole provide easy storage.
  • Gnarled grip offers safe handling.
  • The utility brushes come with medium-stif crimped bristles to help carry more water or solution to the cleaning surface.
  • Applications include pots, pans, vats, kettles, and counters.
Specifica
Product Type Utility Brush
Bristle Material Polyester
Bristle Type Stiff
Materiale maniglia Plastica
Colore Red
Diametro (sistema imperiale) 5.1 in.
Diametro (sistema metrico) 130 mm
Da utilizzare con (applicazione) General-purpose cleaning
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 203.2 mm
Quantità 1 Ea.