Learn More
Salvietta in poliestere
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
230 x 230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 150
Descrizione
Polyester Wiper, Length: 230 mm, White, Packaging Quantity: 150Pack, Width: 230mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Salvietta |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Materiale | Poliestere |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P) | 230 x 230 mm |
| Quantità confezione | Confezione da 150 |