Learn More
Bryson Packaging™ Polyethene Bags
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
Polyethylene, resealable bags, clear or with three write-on bars for labelling. Ideal for storing stationery and sending samples etc.
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Grip Seal |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storing stationery |
| Materiale | Polyethylene |
| N. per confezione | 100 |
| Quantità | 100 Pack |
| Larghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Product Type | Bag |