Learn More
Cytiva Loop di campionamento in polietereterchetone
Codice prodotto. 11306971 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μl
500 μl
1 ml
2 ml
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11306971
Marca: Cytiva 18111399
Resistenza a solventi organici e tamponi salini comunemente utilizzati nella cromatografia delle biomolecole. L'ansa per campione in PEEK Cytiva Life Sciences™ è un importante accessorio per le applicazioni di cromatografia.
  • Le parti umide sono resistenti ai tamponi con solventi organici
  • Le parti umide sono resistenti ai tamponi con sali
  • Eccetto 100% di etilacetato, 100% di esano e 100% di Tetraidrofurano
  • Polietereterchetone (PEEK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Anse di campionamento
Materiale Polietereterchetone
Dimensioni collegamento (sistema metrico) 1.58 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.75 mm
Volume (sistema metrico) 500 μl