Learn More
Cytiva Loop di campionamento in polietereterchetone
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μl
500 μl
1 ml
2 ml
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le parti umide sono resistenti ai tamponi con solventi organici
- Le parti umide sono resistenti ai tamponi con sali
- Eccetto 100% di etilacetato, 100% di esano e 100% di Tetraidrofurano
- Polietereterchetone (PEEK)
Specifica
Specifica
| Tipo | Anse di campionamento |
| Materiale | Polietereterchetone |
| Dimensioni collegamento (sistema metrico) | 1.58 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.5 mm |
| Volume (sistema metrico) | 100 μl |