Learn More
Cytiva Polyetheretherketone Tubing Fitting For SRTC-3 M6 Female
Codice prodotto. 11709575 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11709575
Marca: Cytiva 19214401
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Tubing Fitting
Diametro (sistema metrico) esterno 1.8 mm
Materiale PEEK
Diametro (sistema metrico) interno 1.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For SRTC-3 M6 Female