Learn More
Cytiva PEEK Union M6 Female Connector 1/16 in.
Codice prodotto. 11555734 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ÄKTA Chromatography Systems, A-900 or A-905 Autosampler
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11555734
Marca: Cytiva 18112394
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with 1/16 in. tubing in ÄKTA™ chromatography systems. Cytiva PEEK Union M6 Female Connector 1/16 in. is made of premium polyetheretherketone, and is included in the ÄKTAdesign XT Kit.
Included in the ÄKTAdesign XT Kit for connecting Autosampler A-900 or A-905 to the ÄKTAexplorer system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Union
Collegamenti M6 Female, 1/16 in.
Materiale PEEK
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) ÄKTA Chromatography Systems, A-900 or A-905 Autosampler