Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti in polietilene
Codice prodotto. 12350499
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Altezza (sistema metrico):
150 mm
250 mm
300 mm
375 mm
Quantità:
Confezione da 100
Confezione da 50
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 12350499
Marca: Bryson Packaging™ BAJ300130L
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Transparent and excellent for shipping, storage and as sample bags.
  • Available in a wide range of sizes/capacities
  • Suitable for food use
Specifica
Descrizione Sacchetto
Materiale PE (Polietilene)
Quantità Confezione da 50
Larghezza (sistema metrico) 375 mm
Altezza (sistema metrico) 375 mm