Learn More
Masterflex™ Polyethylene Barbed Elbow Connector
Create ninety-degree bends in flexible tubing without the kinks
Marca:  Masterflex™ 30622-67
Codice prodotto. 13556720
  • 31.40€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for low-pressure applications
  • Chemical resistant
  • Available in a variety of sizes
  • Economical barbed fittings easily connect fluid paths without the use of tools
  • Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
Specifica
Specifica
Barbed Elbow Connector
Not Autoclavable
2 1/32 in.
3/4 in.
3/4 in.
2 1/32 in.
Barbed Connection
HDPE
3/4 in.
3/4 in.
Ethylene Oxide
Translucent