Learn More
Masterflex™ Polyethylene Barbed Y-Connectors
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/2 in.
1/8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Barbed Y-Connectors
- Polyethylene
- Available in pack of ten
Specifica
Specifica
| Descrizione | Barb Connections |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | HDPE |
| Dimensioni dei tubi | 1/8 in. |
| Flessibile flangiato | 1/8 in. |
| Porta di uscita | 1/8 in. |
| Dimensione della porta | 1/8 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
| Colore | Semitrasparente |
| Product Type | Barbed Y-Connector |