Learn More
Brady™ Polyethylene Barrier Ribbon
Click to view available options
Colore:
Black on Red
Yellow
Testo visualizzato:
DANGER
Warning Works
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | BT-DANGER RED-75MMX250M |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 1 Roll |
| Descrizione | Barricade tape - Danger |
| Altezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Spessore | 0075 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Lingue | English |
| Testo visualizzato | DANGER |
| Product Type | Ribbon Barrier |
| Vedi altri risultati |