Learn More
Velp Scientifica™ Polyethylene Bottle
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use in Rotax 6.8 Overhead Mixer
- Constructed of Polyethylene
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ROTAX |
| Tipo | Bottle |
| Materiale | Polyethylene |