Learn More
BRAND™ Secchio in HDPE
Codice prodotto. p-8010279 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
Altezza (sistema metrico):
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10613972
Marca: BRAND™ 71772
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene ad alta densità. BRAND™ I cestelli in HDPE includono una maniglia e segni di graduazione. Senza beccuccio. Coperchio a pressione disponibile come acquisto separato.
  • Manufactured from High-density Polyethylene.
  • Graduated.
  • Includes handle.
  • Without spout.
  • Push-on lid available for separate purchase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 l
Graduazioni
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Include Maniglia