Learn More
Buerkle™ Tappo in polietilene
Codice prodotto. 11888182 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 11888182
Brand: Buerkle™ 97603435
Only null left
Add to basket
Add to basket
In polietilene per garantire resistenza, durata e flessibilità. I tappi in gomma conici Buerkle™ sono disponibili in un'ampia gamma di formati.
  • Hollow stopper allows for use of tubes or funnels
  • Sealing rings provide a tight seal
  • Suitable for foodstuff
  • Octagonal shape facilitates easy opening
  • Polyethylene provides good chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) Per alimenti
Giunto rastremato standard 34/35
Colore White, Red
Diameter (Metric) Bottom 31 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 34.5 mm
Materiale Polyethylene
Product Type Tappi in gomma conici