Learn More
Buerkle™ Tappo in polietilene
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hollow stopper allows for use of tubes or funnels
- Sealing rings provide a tight seal
- Suitable for foodstuff
- Octagonal shape facilitates easy opening
- Polyethylene provides good chemical resistance
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per alimenti |
| Giunto rastremato standard | 24/29 |
| Colore | White, Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 21.1 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 24 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | Tappi in gomma conici |