Learn More
Kartell™ Portacuvette in polietilene
Codice prodotto. 10166190
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 5
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10166190
Marca: Kartell™ 0026000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per alloggiare le cuvette in verticale o in orizzontale. I portacuvette in polietilene Kartell™ sono utili per il lavoro di preparazione e la conservazione.
Accommodates cuvettes vertically or horizontally. Kartell™ Polyethylene Cuvette Holders are useful for preparation work and storage.
  • Può accogliere cuvette da 12 x 10 mm verticalmente in incavi solidi per il lavoro di preparazione
  • Può accogliere cuvette da 12 x 10 mm orizzontalmente per la conservazione e la protezione
  • Sovrapponibile in modalità di conservazione
Specifica
Materiale Polietilene
Lunghezza (sistema metrico) 170mm
Quantità Confezione da 5
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per attività preparatorie o conservazione e protezione in orizzontale di cuvetta da 12 x 10 mm