Learn More
Kartell™ Dispositivo di sgancio in polietilene
Click to view available options
:
Bore Size: 2.7mm
Descrizione
Manufactured from polyethylene. Kartell™ Tapered Disconnectors are useful for joining hoses of glass, rubber or plastic. These connectors fit tightly together.
- Autoclavable
- Polyethylene
- Connectors fit tightly together
- Replaces expensive adapters
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE IVD |
| Diametro (sistema metrico) | 6 to 8 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con | Questi sezionatori rapidi sono utili per la giunzione di tubi flessibili di vetro, gomma o plastica. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Questi dispositivi di sgancio rapido sono utili per il collegamento di tubi in vetro, gomma o plastica |
| Quantità confezione | Confezione da 10 |
| Dimensione della porta | 2.7mm bore |
| Product Type | Attacco rapido |