Learn More
Chemsplash Polyethylene Disp Apron (Flat Pack) 70x115 cm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30058227
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 30058227
Marca: Chemsplash 2500.600.999
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
10 micron Disposable Apron is a polyethylene single use apron.
10 Micron Disposable Apron
  • Embossed Surface
  • Ties At Waist
  • Size:70x115cm
  • Bag of 100
  • PFAS Free
The 10 Micron Disposable Apron is a polyethylene single-use apron, ideally used in industrial kitchens, for washing or cleaning. This product is suitable for use in BRC-approved work areas and for the pharmaceutical industry.
This product does not contain: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any conflict materials.
Specifica
Tipo Apron
Size Universal
Materiale Polyethylene
Colore Green
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Waist Ties
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
N. di tasche None
Dimensioni (L x P) 70 x 115 cm
Tipo di giuntura Seamless