Learn More
Kartell™ Tapered Drying Tubes
Codice prodotto. 10162711
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
220 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10162711
Marca: Kartell™ 0044700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ Tapered Drying Tubes are ideal for drying gases and feature two ends that have a push-on tapered connection to accommodate rubber hoses.
  • The two ends have push-on tapered connections to take rubber hoses of 8 - 10mm diameters
  • Ideal for gases
  • Constructed of polyethylene
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
N. per custodia 5 Pack
N. per confezione 5 Pack
Materiale Polyethylene
Product Type Drying Tube