missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEEC Corporation Polyethylene Dust Rollers

Codice prodotto. 11823062
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
For Rough Surface
For Smooth Surface
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11823062

Marca: CEEC Corporation 178379

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Polyethylene Dust Rollers, anti-dust and anti-bacterial adhesive rollers, have a sticky surface, creating an effective way to remove contaminating dust and particles from flat surfaces in your controlled environment, such as walls and floors.

  • Eliminates bacterial contamination and dust from flat surfaces
  • For clean room walls, etc.
  • Roll made up of adhesive sheets with polyethylene film coated with a solvent-free aqueous base that retains dust and bacteria
  • After use, detach the contaminated sheet to have a new clean surface
  • Roll for rough surface width 30 cm
  • Box 4 rolls 20 sheets
  • Compulsory accessories stainless steel/polyethylene support and telescopic handle 90 to 180 cm (sold separate)

Specifica

Product Type Dust Roller
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) For Rough Surface
Quantità confezione 4 Pk.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato