Learn More
Masterflex™ Polyethylene Elbow Connector Barbed Fitting
Codice prodotto. 11705569
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 in. tubing I.D.
1/4 in. tubing I.D.
3/8 in. tubing I.D.
5/8 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11705569
Marca: Masterflex™ 3062280
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Create 90° bends in flexible tubing in the laboratory without kinks or the use of tools.
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • Available in a range of sizes
  • Manufactured using 100% virgin raw materials
  • Provided in packs of 10
Specifica
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con 1/2 in. tubing I.D.
Quantità confezione 10 Pack
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Forma Elbow
Product Type Barbed Fitting