missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Polyethylene Embossed Apron
Click to view available options
Spessore:
20 μ
25 μ
40 μ
70 μ
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Tipo | Embossed Apron |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Blue |
| Spessore | 20 μ |
| Da utilizzare con (applicazione) | For food applications |
| Lunghezza (sistema metrico) | 107 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 69 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto