Learn More
Polyethylene glycol 4,000
Codice prodotto. 11453207
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11453207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16151.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene glycol is used in gene delivery of protoplast transfection and incubation. It is used in the preparation of extraction for measuring cytosolic phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) from plant tissues. It is useful to mediate DNA transformation into protoplasts derived from rice leaf sheaths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG 4000
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethylene glycol 4,000
pH 5 to 7
Punto di fusione 58°C to 62°C
Indice di Merck 14,7568
Informazioni di solubilità Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Quantità 1000 g