Learn More
Polyethylene Glycol 400 Grade, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10744381 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
25L
500mL
Codice prodotto. 10744381
Marca: Fisher Chemical P/3676/08
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polyethylene Glycol 400 Grade, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
pH 5.0 to 7.0
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione 200°C
Punto di fusione 4°C
Quantità 500 mL
Peso formulazione 400g/mol
Imballaggio Amber glass bottle
Pressione del vapore <0.01mmHg at 20°C
Viscosità 110 to 125 mPaS at 20°C