Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyethylene Glycol 400 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Peso formulazione | 380 to 420 (Average) |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 1.15kg |