Learn More
Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 3,400
Codice prodotto. 15412707
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15412707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046497.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Polyethylene glycol diacrylate is used in dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings. It widely used in various biomedical applications such as hydrogel development for drug delivery, tissue engineering, wound healing and electrospinning processes for bioapplication due to its non-toxicity and cytocompatiblity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26570-48-9
Formula molecolare C5H10O4
Molecular Weight (g/mol) 134.131
Numero MDL MFCD00081876
InChI Key FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC Name ethane-1,2-diol;prop-2-enoic acid
SMILES C=CC(=O)O.C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethylene glycol diacrylate
Colore White
Nota nome M.W. 3,400
Forma fisica Granular Solid
Informazioni di solubilità Miscible with water. Soluble in THF,Chloroform.
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 3,400
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: .alpha.-(1-oxo-2-propenyl)-.omega.-[(1-oxo2-propenyl)oxy]-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)