Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo stretto
Codice prodotto. p-8005841
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 40
pezzi 400
pezzi 600
pezzi 80
Codice prodotto. 11391155
Marca: Kartell™ 0032300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Feature double-sealing with insert cap to ensure tightness.
  • Made from polyethylene
  • Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits
  • No leaking with easy-grip cap
  • Tagging points on shoulder and cap ensure tamper-proof closure
  • Suitable for storing food stuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale LDPE
ID collo (sistema metrico) 23mm
Graduazioni 25mL
Certificazione/Conformità Regolamento 1935/2004, regolamento CE 10/2011
Graduated Yes
Bocca Stretta
Product Type Bottiglia cilindrica
Tipo di chiusura Insert Cap