Learn More
Kartell™ Bottiglie per liquido di lavaggio graduate in polietilene con imboccatura ampia
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Colore chiusura:
Rosso
Graduazioni:
25mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Wide mouth design aids easy and safe filling of contents.
- Made from polyethylene
- Color-coded caps for easy identification
- Ingenious cap designed to avoid involuntary dripping
- Suitable for storing food stuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 38 mm |
| Include | Color coded cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL45 |
| Colore chiusura | Rosso |
| Graduazioni | 25mL |
| Graduated | Sì |
| Bocca | Larga |
| Product Type | Wide Mouth Wash Bottle |