Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polietilene con collo largo
Designed with a wide mouth for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Kartell™ Graduated Wide-Mouth Bottles are for general purpose use.
Marca:  Kartell™ 0160800
1.48 EUR valido fino al 2025-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "24145" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10267274
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.60€
    1.51€ / Pezzo
    Risparmia 0.09€
    5% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-01-2026
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Graduated general purpose bottles
  • Long neck thread ensures leakproof closure
  • Conforms to DIN 13316 and 168
  • Suitable for foodstuff