Learn More
Kartell™ Polyethylene Graduated Wide Mouth Bottles
Codice prodotto. 10777765
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione chiusura:
GL 45
GL 63
Diametro (sistema metrico) interno collo:
38 mm
55 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
Codice prodotto. 10777765
Marca: Kartell™ 0161600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'imboccatura larga semplifica il riempimento e lo svuotamento di campioni liquidi o in polvere. I flaconi graduati con imboccatura larga Kartell™ vengono utilizzati per usi generici.
  • Graduated general purpose bottles
  • Long neck thread ensures leakproof closure
  • Conforms to DIN 13316 and 168
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo 55 mm
Materiale Polietilene
N. per confezione 1 ciascuno
Graduazioni
Certificazione/Conformità DIN 13316 e 168
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 206 mm
Product Type Bottiglia graduata
Dimensione chiusura GL 63